Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905711-1G OR905711-5G
APOSOR905711-1GEA 0 DKK
APOSOR905711-1G APOSOR905711-5G
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026360
CAS-nummer: 53562-51-9