2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 1980 DKK
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909676
CAS-nummer: 62019-56-1