1-Boc-3-piperidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 567 DKK
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidone 98%
1-Boc-3-piperidone
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 35…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631193
CAS-nummer: 98977-36-7