2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905682-1G OR905682-5G
APOSOR905682-1GEA 0 DKK
APOSOR905682-1G APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Formel: C₅H₆BrNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501629
CAS-nummer: 29947-24-8