5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905656-1G OR905656-250MG
APOSOR905656-1GEA 950 DKK
APOSOR905656-1G APOSOR905656-250MG
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834820
CAS-nummer: 51647-90-6