5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 1770 DKK
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molekylvægt: 213.0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834823
CAS-nummer: 455280-00-9