(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 578 DKK
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374904
CAS-nummer: 180748-30-5