Piroctone olamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905511-25G OR905511-5G OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA 1290 DKK
APOSOR905511-25G APOSOR905511-5G APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Formel: C₁₄H₂₃NO₂
Kogepunkt: 130…135 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01690792
CAS-nummer: 68890-66-4