4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 741 DKK
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formel: C₉H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002591
CAS-nummer: 156-39-8