Benzyl isocyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905439-1G OR905439-5G
APOSOR905439-1GEA 173 DKK
APOSOR905439-1G APOSOR905439-5G
Benzyl isocyanide 95%
Benzyl isocyanide
Formel: C₈H₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000004
CAS-nummer: 10340-91-7