1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905437-1G OR905437-250MG
APOSOR905437-1GEA 2950 DKK
APOSOR905437-1G APOSOR905437-250MG
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665228
CAS-nummer: 89096-75-3