5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA 1760 DKK
APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formel: C10H14ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026775
CAS-nummer: 861368-85-6