2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 382 DKK
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663444
CAS-nummer: 72216-05-8