4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 1770 DKK
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861486
CAS-nummer: 1095661-17-8