(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905132-1G OR905132-250MG
APOSOR905132-1GEA 4750 DKK
APOSOR905132-1G APOSOR905132-250MG
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977685
CAS-nummer: 181867-18-5