2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905054-1G OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA 3490 DKK
APOSOR905054-1G APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Formel: C₆H₁₀N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 89488-74-4