2-Bromisosmørsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
OR905022-100G OR905022-1KG OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 985 DKK
APOSOR905022-100G APOSOR905022-1KG APOSOR905022-500G
2-Bromisosmørsyre 95%
2-Bromisosmørsyre
Formel: C₄H₇BrO₂
Molekylvægt: 167 g/mol
Smeltepunkt: 48
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004168
CAS-nummer: 2052-01-9