5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904985-1G OR904985-250MG
APOSOR904985-1GEA 1330 DKK
APOSOR904985-1G APOSOR904985-250MG
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566045
CAS-nummer: 1210838-82-6