3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904953-100MG OR904953-1G OR904953-250MG
APOSOR904953-100MGEA 216 DKK
APOSOR904953-100MG APOSOR904953-1G APOSOR904953-250MG
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Formel: C5H3ClN4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697784
CAS-nummer: 17231-50-4