6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904930-1G OR904930-250MG
APOSOR904930-1GEA 1460 DKK
APOSOR904930-1G APOSOR904930-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176716
CAS-nummer: 1166828-13-2