4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 719 DKK
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782182
CAS-nummer: 30273-47-3