6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904880-1G OR904880-5G
APOSOR904880-1GEA 447 DKK
APOSOR904880-1G APOSOR904880-5G
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid
Formel: C₆H₇NO₃S
Molekylvægt: 173.1897 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646153
CAS-nummer: 4808-69-9