Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 377 DKK
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03778975
CAS-nummer: 517870-22-3