(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
OR9048-5G OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA 698 DKK
APOSOR9048-5G APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179451
CAS-nummer: 101251-09-6