4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904781-10G
OR904781-1G
OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA
1940
DKK
APOSOR904781-10G
APOSOR904781-1G
APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molekylvægt: 156.5700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16999770 CAS-nummer: 56962-12-0 |