Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904780-1G OR904780-250MG
APOSOR904780-1GEA 785 DKK
APOSOR904780-1G APOSOR904780-250MG
Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Methyl quinoxaline-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19703859
CAS-nummer: 6924-71-6