Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904776-1G OR904776-5G
APOSOR904776-1GEA 0 DKK
APOSOR904776-1G APOSOR904776-5G
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698267
CAS-nummer: 19432-66-7