Lamotrigine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
OR904704-1G OR904704-25G OR904704-5G
APOSOR904704-1GEA 0 DKK
APOSOR904704-1G APOSOR904704-25G APOSOR904704-5G
Lamotrigine
Lamotrigine
Formel: C₉H₇Cl₂N₅
Molekylvægt: 256.09 g/mol
Smeltepunkt: 184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00865333
CAS-nummer: 84057-84-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III