4-Amino-3,5-xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR904670-100G OR904670-25G OR904670-5G
APOSOR904670-100GEA 2740 DKK
APOSOR904670-100G APOSOR904670-25G APOSOR904670-5G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formel: C₈H₁₁NO
Smeltepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01741459
CAS-nummer: 3096-70-6