4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904656-1G OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA 2460 DKK
APOSOR904656-1G APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664880
CAS-nummer: 169036-66-2