1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904526-1G OR904526-250MG
APOSOR904526-1GEA 5130 DKK
APOSOR904526-1G APOSOR904526-250MG
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665151
CAS-nummer: 186801-36-5