2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904498-1G OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA 774 DKK
APOSOR904498-1G APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109800
CAS-nummer: 859064-02-1