Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 3050 DKK
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl 2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265336
CAS-nummer: 15933-07-0