2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 1460 DKK
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09832936
CAS-nummer: 1004-17-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III