4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904473-1G
OR904473-250MG
APOSOR904473-1GEA
4580
DKK
APOSOR904473-1G
APOSOR904473-250MG
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
4-(Thiazol-2-yl)aniline
Formel:
C₉H₈N₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06655097 CAS-nummer: 193017-26-4 |