Ethyl-2-oxovalerate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904458-100G OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA 11770 DKK
APOSOR904458-100G APOSOR904458-25G
Ethyl-2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410882
CAS-nummer: 50461-74-0