4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 4040 DKK
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.2200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12027007
CAS-nummer: 119778-44-8