Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 1470 DKK
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520431
CAS-nummer: 3356-96-5