3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 1260 DKK
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formel: C7H15NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044222
CAS-nummer: 373603-88-4