5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 197 DKK
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₄H₇N₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01203002
CAS-nummer: 15884-86-3