Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
OR904259-100G OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-100GEA 709 DKK
APOSOR904259-100G APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 143 °C
Massefylde: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192151
CAS-nummer: 764-48-7
UN nummer: 3271
ADR: 3 III