5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904222-100MG OR904222-1G OR904222-250MG
APOSOR904222-100MGEA 1430 DKK
APOSOR904222-100MG APOSOR904222-1G APOSOR904222-250MG
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
5,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664421
CAS-nummer: 221675-45-2