Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904201-25G OR904201-5G
APOSOR904201-25GEA 742 DKK
APOSOR904201-25G APOSOR904201-5G
Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Formel: C₅H₅NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022509
CAS-nummer: 29683-84-9