2-Methoxynicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 143 DKK
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinsyre 98%
2-Methoxynicotinsyre
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 146…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085110
CAS-nummer: 16498-81-0