tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 2-aminopropylcarbamate
OR904169-1G OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA 1200 DKK
APOSOR904169-1G APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09788609
CAS-nummer: 255735-88-7