N-Phenylisonicotinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904044-25G OR904044-5G
APOSOR904044-25GEA 0 DKK
APOSOR904044-25G APOSOR904044-5G
N-Phenylisonicotinamide 98%
N-Phenylisonicotinamide
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00459246
CAS-nummer: 3034-31-9