3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904005-100MG OR904005-1G OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA 1430 DKK
APOSOR904005-100MG APOSOR904005-1G APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06742804
CAS-nummer: 4027-59-2