2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 5020 DKK
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 90272-84-7