5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 976 DKK
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705763
CAS-nummer: 74290-69-0