4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903971-1G OR903971-5G
APOSOR903971-1GEA 1070 DKK
APOSOR903971-1G APOSOR903971-5G
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine
Formel: C₉H₈N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743704
CAS-nummer: 105350-49-0